Learn More
Applied Biosystems™ 4-Capillary Array For 3130/3100-Avant™ Genetic Analyzer
Use for fragment analysis and sequencing. Usage per array is 100 runs.
Marca:  Applied Biosystems™ 4333465
Detalles adicionales : Peso : 0.40820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839776
  • 1196.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This is a 4-capillary array (internally uncoated) for the 3130 and 3100 Avant™ Genetic Analyzer.
Order Info
Each
Especificación
Especificación
Fragment Analysis, Sequencing
3130 XL/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 80 cm Capillary Length, 91 cm x 50 µm I.D. Capillary, 170 min. Run Time, Use for Short Fragment Analysis, Room Temperature
4-Capillary Array