Learn More
4-Bromotiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10020730
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
106-53-6
C6H5BrS
189.07
MFCD00004845
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
66049
4-bromobencenoetiol
C1=CC(=CC=C1S)Br
106-53-6
C6H5BrS
189.07
MFCD00004845
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17
66049
4-bromobencenoetiol
C1=CC(=CC=C1S)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromothiophenol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71°C to 76°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 239°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, 330
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solutions (reacts),soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.