Learn More
4-Bromothiophenol, 95%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 107460050
Detalles adicionales : CAS : 106-53-6 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
106-53-6 | |
189.07 | |
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N | |
66049 | |
C1=CC(=CC=C1S)Br |
C6H5BrS | |
MFCD00004845 | |
4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17 | |
4-bromobenzenethiol |
Especificaciones
4-Bromothiophenol | |
Glass bottle | |
White to Beige | |
5g | |
106-53-6 | |
100.0 | |
C6H5BrS | |
MFCD00004845 | |
4-bromothiophenol, benzenethiol, 4-bromo, p-bromothiophenol, p-bromobenzenethiol, 4-bromobenzene-1-thiol, 4-bromo-benzenethiol, 4-bromo thiophenol, p-bromophenyl thiol, benzenethiol, p-bromo, unii-p3wuo03x17 | |
FTBCOQFMQSTCQQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromobenzenethiol | |
66049 | |
Crystals or Crystalline Powder |
Authentic | |
239°C | |
71°C to 76°C | |
95% | |
94.0 | |
95% | |
BrC6H4SH | |
06, 330 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solutions (reacts),soluble in methanol | |
C1=CC(=CC=C1S)Br | |
189.07 | |
189.07 | |
95% |
Seguridad y manipulación
- 4-Bromothiophenol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.