Learn More
4-Bromoquinoline, 95%, Acros Organics
83.70€ - 289.80€
CAS 3964-04-3
Fórmula molecular C9H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 208.06
InChI Key SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
PubChem CID 11735918
IUPAC Name 4-bromoquinoline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15294754 Ver documentos Acros Organics
447880010
1g 83.70€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
15284754 Ver documentos Acros Organics
447880050
5g 289.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
3964-04-3
208.06
quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
4-bromoquinoline
C9H6BrN
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
11735918
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
Especificaciones
4-Bromoquinoline
Glass Bottle
1g
94% min. (GC)
quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)Br
208.06
208.06
>110°C
29°C to 32°C
3964-04-3
C9H6BrN
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
4-bromoquinoline
11735918
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.