Learn More
4-Bromoquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15284754
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:46230
3964-04-3
208.06
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:46230
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromoquinoline
Punto de fusión 29°C to 32°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula molecular C9H6BrN
Cantidad 5 g
Sinónimo thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazol-4-carboxílico
PubChem CID 304271
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromoquinoline, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.