Learn More
4-Bromopyridine Hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 107420250
Detalles adicionales : CAS : 19524-06-2 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399223
  • 212.20€ / 25 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
19524-06-2
194.46
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
88100
C1=CN=CC=C1Br.Cl
C5H4BrN·HCl
MFCD00012828
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
4-bromopyridine;hydrochloride
Especificaciones
4-Bromopyridine hydrochloride
Glass bottle
313.0°C to 315.0°C
19524-06-2
100.0
C5H4BrN·HCl
MFCD00012828
Solubility in water: soluble
C1=CN=CC=C1Br.Cl
194.46
194.46
98%
Authentic
Peach to White
25g
97.5
98%
(C5H4N)Br·HCl
4-bromopyridine hydrochloride, 4-bromopyridinium chloride, 4-bromopyridine hcl, pyridine, 4-bromo-, hydrochloride, 4-bromo-pyridine hcl, 4-bromo pyridine hcl, 4-bromopyridine, chloride, 4-bromopyridinehydrochloride, 4-bromopyridine hydrochloride salt, 4-bromopyridine-hcl
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
4-bromopyridine;hydrochloride
88100
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromopyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos