Learn More
Hidrobromuro de 4-bromopiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2690608
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
54288-70-9
C5H10BrN·HBr
244.96
MFCD00191858
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
2734676
4-bromopiperidina; hidrobromuro
C1CNCCC1Br.Br
54288-70-9
C5H10BrN·HBr
244.96
MFCD00191858
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
4-bromopiperidine hydrobromide, 4-bromopiperidinehbr, 4-bromopiperidine hbr, piperidine, 4-bromo-, hydrobromide, 4-bromopiperidine hydrobromide 1:1, 4-bromopiperidine, bromide, pubchem9060, acmc-209lf5, 4-bromo-piperidine hbr salt, 4-bromopiperidinehydrobromide
2734676
4-bromopiperidina; hidrobromuro
C1CNCCC1Br.Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromopiperidine hydrobromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199.0°C to 202.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 20, IV, 1381
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromopiperidine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.