Learn More
Ácido 4-bromofenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2701628
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
5467-74-3
C6H6BBrO2
200.83
MFCD00002104
QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
79599
ácido (4-bromofenil)borónico
OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
5467-74-3
C6H6BBrO2
200.83
MFCD00002104
QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
79599
ácido (4-bromofenil)borónico
OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287.0°C to 292.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 16, II, 638
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2