Learn More
4-Bromophenyl acetate, 99%, Acros Organics
75.90€ - 206.00€
CAS 1927-95-3
Fórmula molecular C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
InChI Key XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
PubChem CID 74726
IUPAC Name (4-bromophenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15259836 Ver documentos Acros Organics
452770050
5g 75.90€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15269836 Ver documentos Acros Organics
452770250
25g 206.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1927-95-3
215.046
4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
(4-bromophenyl) acetate
C8H7BrO2
XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
74726
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
5g
1927-95-3
C8H7BrO2
XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
(4-bromophenyl) acetate
74726
4-Bromophenyl acetate
99%
4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
215.046
215.05
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromophenyl acetate, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .