Learn More
Acetato de 4-bromofenilo, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number 15259836
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1927-95-3
C8H7BrO2
215.05
XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
74726
(4-bromophenyl) acetate
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
1927-95-3
C8H7BrO2
215.05
XEXHCQJRVMVJMY-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenol acetate, p-bromophenyl acetate, phenol, 4-bromo-, acetate, p-acetoxybromobenzene, 4-bromoacetoxybenzene, phenol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromophenyl acetate, phenol, p-bromo-, acetate, phenol, 4-bromo-,1-acetate, acetic acid 4-bromophenyl ester
74726
(4-bromophenyl) acetate
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenyl acetate
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenyl acetate, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .