Learn More
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 427090050
Detalles adicionales : CAS : 67963-68-2 Peso : 0.05587kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 5mL |
---|---|
Envase | Glass bottle |
67963-68-2 | |
287.272 | |
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N | |
4227167 | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br |
C12H19BrOSi | |
MFCD00239382 | |
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, acmc-1b8oo | |
(4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane |
Especificación
(4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane | |
Glass bottle | |
67963-68-2 | |
100.0 | |
C12H19BrOSi | |
MFCD00239382 | |
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N | |
(4-bromophenoxy)-tert-butyl-dimethylsilane | |
4227167 |
1.174g/mL | |
5mL | |
96.0 | |
97% | |
BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3 | |
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, 4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, acmc-1b8oo | |
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br | |
287.272 | |
287.27 |
Seguridad y manipulación
- (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.