Learn More
(4-Bromofenoxi)-terc-butildimetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090024
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
67963-68-2
C12H19BrOSi
287.27
MFCD00239382
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
4227167
(4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
67963-68-2
C12H19BrOSi
287.27
MFCD00239382
DLGZGLKSNRKLSM-UHFFFAOYSA-N
4-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, p-bromophenoxy t-butyl dimethylsilane, 4-bromophenoxy-tert-butyl-dimethylsilane, 1-bromo-4-tert-butyldimethylsiloxy benzene, 4-bromophenol tert-butyldimethylsilyl ether, silane, 4-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy benzene, acmc-1b8oo
4227167
(4-bromofenoxi)-terc-butilo-dimetilsilano
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC=C(C=C1)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1740g/mL
Punto de ebullición 137°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4OSi(CH3)2C(CH3)3
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.174
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.27
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (4-Bromophenoxy)-tert-butyldimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.