Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromonaphthalene-1-boronic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55625.03
Detalles adicionales : CAS : 145965-14-6 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451938
  • 69.73€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
145965-14-6
250.886
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
23005424
B(C1=CC=C(C2=CC=CC=C12)Br)(O)O
C10H8BBrO2
MFCD08701764
4-bromonaphthalen-1-yl boronic acid, 4-bromonaphthalene-1-boronic acid, 4-bromo-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-bromo-1-naphthalenyl, 4-bromo-1-naphthalenyl-boronic acid, acmc-209cw4, ksc524o6f, 4-bromo-1-naphthylboronic acid, 1-bromonaphthalene-4-boronic acid, 1-bromo-4-dihydroxyboryl naphthalene
(4-bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
Especificaciones
4-Bromonaphthalene-1-boronic acid
230°C to 260°C
145965-14-6
MFCD08701764
DKKOMUVRCPKTFX-UHFFFAOYSA-N
(4-bromonaphthalen-1-yl)boronic acid
23005424
Solid
Brown to White
1g
C10H8BBrO2
4-bromonaphthalen-1-yl boronic acid, 4-bromonaphthalene-1-boronic acid, 4-bromo-1-naphthaleneboronic acid, boronic acid, 4-bromo-1-naphthalenyl, 4-bromo-1-naphthalenyl-boronic acid, acmc-209cw4, ksc524o6f, 4-bromo-1-naphthylboronic acid, 1-bromonaphthalene-4-boronic acid, 1-bromo-4-dihydroxyboryl naphthalene
B(C1=CC=C(C2=CC=CC=C12)Br)(O)O
250.886
250.88
97%