Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 95%
Fluorescent labeling reagent; Used in HPLC for the detection of carboxylic acids
Marca:  Alfa Aesar™ 043402.02
Detalles adicionales : CAS : 88404-25-5 Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 0.5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451897
  • 98.80€ / 0.50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
88404-25-5
299.12
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
128870
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=CC(=O)O2)CBr)OC
C12H11BrO4
MFCD00011570
4-bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy coumarin, 4-bdmc, brdmc-4,6,7, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2-oxo-2h-benzopyran
4-(bromomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-one
Especificaciones
4-Bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin
0.5g
C12H11BrO4
UN3261
4-bromomethyl-6,7-dimethoxycoumarin, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxychromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy coumarin, 4-bdmc, brdmc-4,6,7, 4-bromomethyl-6,7-dimethoxy-2-oxo-2h-benzopyran
COC1=C(C=C2C(=C1)C(=CC(=O)O2)CBr)OC
299.12
299.12
95%
200°C to 203°C
88404-25-5
MFCD00011570
4750487
JGODLBJJCNQFII-UHFFFAOYSA-N
4-(bromomethyl)-6,7-dimethoxychromen-2-one
128870
Powder
Videos
SDS Documentos