Learn More
Ácido 4-bromomandélico, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10626482
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 4-Bromomandelic acid
Nombre de nota 96%
CAS 6940-50-7
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115.0°C to 120.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7BrO3
Fórmula lineal BrC6H4CH(OH)COOH
Número MDL MFCD00004232
Cantidad 10 g
Beilstein 10, 210
Índice Merck 15, 1434
Sinónimo 4-bromomandelic acid, 2-4-bromophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-bromomandelic acid, p-bromo mandelic acid, 4-bromo-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, 4-bromo-.alpha.-hydroxy, 4-bromophenyl hydroxy acetic acid, 4-bromo-alpha-hydroxyphenylacetic acid, 4-bromo-hydroxybenzeneaceticacid, mandelic acid, p-bromo
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Clave InChI BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC ácido 2-(4-bromofenil)-2-hidroxiacético
Peso molecular (g/mol) 231.05
PubChem CID 97930
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromomandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.