Learn More
Mercapatano de 4-bromobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028885
28.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19552-10-4
C7H7BrS
203.097
MFCD03701566
CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
271218
(4-bromofenil)metanetiol
C1=CC(=CC=C1CS)Br
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19552-10-4
C7H7BrS
203.097
MFCD03701566
CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
271218
(4-bromofenil)metanetiol
C1=CC(=CC=C1CS)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl mercaptan
Punto de fusión 26°C to 30°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.617
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1
Porcentaje de pureza 98%