Learn More
Cloruro de 4-bromobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045651
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
589-17-3
C7H6BrCl
205.48
MFCD00040867
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
68528
1-bromo-4-(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=C(Br)C=C1
589-17-3
C7H6BrCl
205.48
MFCD00040867
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-chloromethyl benzene, 4-bromobenzyl chloride, p-bromobenzyl chloride, 4-bromobenzylchloride, 4-bromo-alpha-chlorotoluene, benzene, 1-bromo-4-chloromethyl, ccris 5105, p-bromo-alpha-chlorotoluene, pubchem2478, 4-bromo-benzylchloride
68528
1-bromo-4-(chloromethyl)benzene
ClCC1=CC=C(Br)C=C1
4-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-bromobencilo es una importante materia prima y s utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl chloride
Punto de fusión 38°C to 41°C
Punto de ebullición 106°C to 107°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 6123220
Índice Merck 14,1410
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.49
Porcentaje de pureza 97%