Learn More
4-Bromobenzophenone 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 106721000
Detalles adicionales : CAS : 90-90-4 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437480
  • 79.80€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
90-90-4
261.118
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
7030
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
C13H9BrO
MFCD00000103
4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
(4-bromophenyl)-phenylmethanone
Especificación
4-Bromobenzophenone
Plastic bottle
78°C to 82°C
97%
96.0
97%
BrC6H4COC6H5
07, IV, 1378
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
(4-bromophenyl)-phenylmethanone
7030
Crystalline Powder
Authentic
White to Beige
100g
90-90-4
100.0
C13H9BrO
MFCD00000103
4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
261.118
261.11
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación