missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromobenzofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-73099
23.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-90-4
C13H9BrO
261.12
MFCD00000103
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
7030
(4-bromofenil)-fenilmetanona
BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
90-90-4
C13H9BrO
261.12
MFCD00000103
KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
7030
(4-bromofenil)-fenilmetanona
BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 82°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 350°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 07, IV, 1378
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'