Learn More
4-Bromobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-73093
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
623-00-7
C7H4BrN
182.02
MFCD00001811
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
12162
4-bromobenzonitrilo
BrC1=CC=C(C=C1)C#N
623-00-7
C7H4BrN
182.02
MFCD00001811
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
p-bromobenzonitrile, benzonitrile, 4-bromo, benzonitrile, p-bromo, 1-bromo-4-cyanobenzene, 4-bromo benzonitrile, 4-cyano-bromobenzene, 4-bromo-4'-cyanobenzene, 4-cyanobromobenzene, bromobenzonitrile-4, 4-bromocyanobenzene
12162
4-bromobenzonitrilo
BrC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 235.0°C to 237.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 09,354
Información de solubilidad Solubility in water: 0,2g/L. Other solubilities: soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o escamas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.