Learn More
Dimetilacetal de 4-bromobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El dimetilacetal de 4-bromobenzaldehído se utiliza para producir otros productos químicos, así como 1-bromo-4-bromometil-benceno a temperatura ambiente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
El dimetilacetal de 4-bromobenzaldehído se utiliza para producir otros productos químicos, así como 1-bromo-4-bromometil-benceno a temperatura ambiente.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal |
Densidad | 1.383g/mL |
Punto de ebullición | 254°C |
Índice de refracción | 1.5320 |
Cantidad | 25 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.09 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Líquido |