Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H55283.AC
Detalles adicionales : CAS : 24856-58-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491488
  • 86.70€ / 25 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal, is used to produce other chemicals, it is used to produce 1-Bromo-4-bromomethyl-benzene at ambient temperature.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Especificaciones
24856-58-4
231.089
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
688342
COC(C1=CC=C(C=C1)Br)OC
C9H11BrO2
MFCD01320499
4-bromobenzaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-4-dimethoxymethyl benzene, acmc-20ammy, pubchem5380, 4-bromophenyl dimethoxymethane, 1-bromo-4-dimethoxymethyl-benzene, 4-bromobenzaldehyde dimethyl ketal, 4-bromo-benzaldehyde dimethyl ketal
1-bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene
Especificaciones
4-Bromobenzaldehyde dimethyl acetal
1.5320
25mL
C9H11BrO2
4-bromobenzaldehyde dimethyl acetal, 1-bromo-4-dimethoxymethyl benzene, acmc-20ammy, pubchem5380, 4-bromophenyl dimethoxymethane, 1-bromo-4-dimethoxymethyl-benzene, 4-bromobenzaldehyde dimethyl ketal, 4-bromo-benzaldehyde dimethyl ketal
COC(C1=CC=C(C=C1)Br)OC
231.089
231.09
98%
1.383g/mL
254°C
24856-58-4
MFCD01320499
TWFNGPDYMFEHOB-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene
688342
Liquid
Videos
SDS Documentos