missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-o-fenilenodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7029465
39.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1575-37-7
C6H7BrN2
187.04
MFCD02660622
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
323593
4-bromobenceno-1,2-diamina
NC1=CC=C(Br)C=C1N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1575-37-7
C6H7BrN2
187.04
MFCD02660622
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
323593
4-bromobenceno-1,2-diamina
NC1=CC=C(Br)C=C1N

4-Bromo-o-phenylenediamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 4-bromo-o-fenilenodiamina se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Soluble en cloroformo.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-o-phenylenediamine
Punto de fusión 64°C to 66°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'