missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-o-fenilenodiamina, 97 %

Marca:  Alfa Aesar™ H26929.14

Detalles adicionales : CAS : 1575-37-7 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III

Cantidad 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11441510

  • 173.00€ / 25 g

En stock, listo para ser enviado: 4

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Aplicaciones
La 4-bromo-o-fenilenodiamina se utiliza como una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.

Solubilidad
Soluble en cloroformo.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

1575-37-7
187.04
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
323593
C1=CC(=C(C=C1Br)N)N
C6H7BrN2
MFCD02660622
4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
4-bromobenceno-1,2-diamina

Especificaciones

4-Bromo-o-phenylenediamine
25g
C6H7BrN2
UN2811
Soluble in chloroform.
C1=CC(=C(C=C1Br)N)N
187.04
187.04
64°C to 66°C
1575-37-7
MFCD02660622
4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenceno-1,2-diamina
323593
97%
Videos
SDS Documentos