Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-phenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63710.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498456
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD26143383
Especificaciones
4-Bromo-N-phenyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143383
Solid
1g
380.18
97%
Videos
SDS Documentos