Learn More
4-Bromo-n,n-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-74174
20.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
586-77-6
C8H10BrN
200.08
MFCD00000093
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
11465
4-bromo-N,N-dimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
586-77-6
C8H10BrN
200.08
MFCD00000093
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
11465
4-bromo-N,N-dimethylaniline
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-N, N-dimethylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 53°C to 56°C
Color De azul o gris a blanco
Punto de ebullición 264°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal BrC6H4N(CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 637
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.