Learn More
4-Bromo-N,N-dimetilanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
4-Bromo-N,N-dimethylaniline is used as an internal standard in the determination of iodine present as iodide (as in pharmaceuticals), iodate (as in iodized table salt) and covalently bound to organic compounds (as in milk and vegetables).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-N,N-dimetilanilina se utiliza como norma interna en la determinación de yodo presente como yoduro (como en los productos farmacéuticos), yodato (como en la sal de mesa yodada) y covalentemente ligado a compuestos orgánicos (como en la leche y las verduras).
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y metales. Almacenar a 4 °C.
El 4-bromo-N,N-dimetilanilina se utiliza como norma interna en la determinación de yodo presente como yoduro (como en los productos farmacéuticos), yodato (como en la sal de mesa yodada) y covalentemente ligado a compuestos orgánicos (como en la leche y las verduras).
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y metales. Almacenar a 4 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-N,N-dimethylaniline |
Punto de fusión | 52°C to 56°C |
Punto de ebullición | 263°C to 265°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2206155 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.08 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |