Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N,N-bis(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64637.MD
Detalles adicionales : CAS : 192767-23-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449046
  • 40.30€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
192767-23-0
476.385
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
25138881
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
C22H22BrNO4S
MFCD27665298
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
4-bromo-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzenesulfonamide
Especificación
4-Bromo-N,N-bis(4-methoxybenzyl)benzenesulfonamide
192767-23-0
MFCD27665298
YYLDNQJUMNGLLQ-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-N,N-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]benzenesulfonamide
25138881
Solid
250mg
C22H22BrNO4S
n,n-bis 4-methoxybenzyl-4-bromobenzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxybenzyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl, 4-bromo-n,n-bis 4-methoxyphenyl methyl benzenesulfonamide
COC1=CC=C(C=C1)CN(CC2=CC=C(C=C2)OC)S(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)Br
476.385
476.38
95%