Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62143.06
Detalles adicionales : CAS : 1020253-02-4 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497076
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
1020253-02-4
386.227
BFXIFYUTEXGXDA-UHFFFAOYSA-N
46738719
C1CCC(CC1)NS(=O)(=O)C2=CC(=C(C=C2)Br)C(F)(F)F
C13H15BrF3NO2S
MFCD09972158
4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide
4-bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Especificaciones
4-Bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
1020253-02-4
MFCD09972158
BFXIFYUTEXGXDA-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-N-cyclohexyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
46738719
Solid
5g
C13H15BrF3NO2S
4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-cyclohexyl-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide
C1CCC(CC1)NS(=O)(=O)C2=CC(=C(C=C2)Br)C(F)(F)F
386.227
386.23
97%
Videos
SDS Documentos