missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62241.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457196

  • 294.00€ / 1 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

MFCD26143317

Especificación

4-Bromo-N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143317
Solid
1g
428.65
97%
Videos
SDS