Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H62894.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
MFCD26143347 |
Especificaciones
4-Bromo-N-(4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide | |
MFCD26143347 | |
Solid |
1g | |
394.21 | |
97% |