Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63654.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448426
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Add to basket
Specifications
Chemical Identifiers
MFCD26143379
Specifications
4-Bromo-N-(4-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143379
Solid
1g
410.21
97%
Videos
SDS Documents