Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62881.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447956
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26143346
Especificación
4-Bromo-N-(4-chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143346
Solid
5g
414.63
97%