missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62224.06

Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457176

  • 1174.00€ / 5 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

MFCD26143315

Especificación

4-Bromo-N-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143315
Solid
5g
428.65
97%
Videos
SDS