Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-bromobenzyl)-2-fluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64388.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498876
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD28098724
Especificaciones
4-Bromo-N-(4-bromobenzyl)-2-fluorobenzenesulfonamide
MFCD28098724
Solid
1g
423.1
97%
Videos
SDS Documentos