Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-bromo-3-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63068.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498106
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD26143353
Especificaciones
4-Bromo-N-(4-bromo-3-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143353
Solid
1g
477.07
97%
Videos
SDS Documentos