missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H64956.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489276

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD28098733

Especificaciones

4-Bromo-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide
MFCD28098733
Solid
1g
443.51
97%
Videos
SDS Documentos