Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62751.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457806
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD26143336
Especificación
4-Bromo-N-(3-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143336
Solid
1g
398.17
97%