missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-fluorobenzyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H62770.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457826

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD26143339

Especificaciones

4-Bromo-N-(3-fluorobenzyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143339
Solid
1g
412.2
97%
Videos
SDS Documentos