Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-chlorophenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64275.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448816
  • 233.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD27975677
Especificación
4-Bromo-N-(3-chlorophenyl)-2-fluorobenzenesulfonamide
MFCD27975677
Solid
1g
364.61
97%