Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-fluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H61662.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. | 1g |
---|
C13H10BrClFNO2S | |
MFCD24848996 |
Especificaciones
4-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-fluorobenzenesulfonamide | |
C13H10BrClFNO2S | |
378.64 |
1g | |
MFCD24848996 | |
97% |