missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-fluorobenzenesulfonamide, 97%

196.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C13H10BrClFNO2S
Número MDL MFCD24848996
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15456686 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61662.MD
250mg 196.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15446686 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61662.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

C13H10BrClFNO2S
MFCD24848996

Especificaciones

250mg
C13H10BrClFNO2S
378.64
4-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-fluorobenzenesulfonamide
MFCD24848996
97%