Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62202.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447156
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143314
Especificaciones
4-Bromo-N-(3-chloro-2-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143314
Solid
1g
428.65
97%