Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3-bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H62164.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447106
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143312
Especificaciones
4-Bromo-N-(3-bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143312
Solid
5g
459.08
97%
Videos
SDS Documentos