Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(3,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63406.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448296
  • 1174.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143365
Especificaciones
4-Bromo-N-(3,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143365
Solid
5g
408.23
97%