Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63944.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498586
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD26960690
Especificaciones
4-Bromo-N-(2-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26960690
Solid
5g
410.21
97%
Videos
SDS Documentos