Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2-ethylhexyl)-2-fluorobenzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H65348.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15489576
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD27975751
Especificaciones
4-Bromo-N-(2-ethylhexyl)-2-fluorobenzenesulfonamide
1g
366.29
97%
Colorless to Yellow
MFCD27975751
Liquid
Videos
SDS Documentos