Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63377.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498276
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
MFCD26143362
Especificaciones
4-Bromo-N-(2,5-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143362
Solid
5g
408.23
97%
Videos
SDS Documentos