Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2,4-dibromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63952.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448596
  • 294.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD26143391
Especificaciones
4-Bromo-N-(2,4-dibromophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143391
Solid
1g
537.97
97%