Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63000.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448086
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
MFCD26143351
Especificaciones
4-Bromo-N-(2,3-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD26143351
Solid
1g
408.23
97%
Videos
SDS Documentos